Läs mer
Thermo Scientific™ RNase T1 (1000 U/μ L)
Produktkod. 10314820 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 000 enheter
500 000 enheter
Förpackningsstorlek:
100000 enheter
500000 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10314820 100 000 enheter 100000 enheter
10621621 500 000 enheter 500000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10314820 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EN0541
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.00 SEK
    650.65 SEK / Paket med 100000
    Save 123.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
RNase T1 är ett endoribonukleas som specifikt bryter ned enkelsträngat RNA vid G-rester.
Thermo Scientific RNAse T1 är ett endoribonukleas som specifikt bryter ned enkelsträngat RNA vid G-rester (se figur 1 i stödjande data). Den klyver fosfodiesterbindningen mellan 3'-guanylresten och 5'-OH-resten av intilliggande nukleotider med bildning av motsvarande intermediär 2',3'-cykliskt fosfat. Reaktionsprodukterna är 3'-GMP och oligonukleotider med en terminal 3'-GMP.
RNAse T1 kräver inte metalljoner för aktivitet.
Användningsområden
  • Avlägsnande av RNA från DNA-beredningar
  • RNA-sekvensering
  • Ribonukleasskyddsanalyser. Används tillsammans med RNase A
  • Avlägsnande av RNA från rekombinanta proteinberedningar
  • Bestämning av nivån av RNA-transkript syntetiserade in vitro från DNA-mallar innehållande en G-fri kassett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1000 U/μ L
Enzym RNase
Kvantitet 100 000 enheter
Produkttyp RNase T1