Läs mer
Thermo Scientific™ RNase T1 (1000 U/μ L)
Product Code. 10621621 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 000 enheter
500 000 enheter
Unit Size:
100000 enheter
500000 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
10621621 500 000 enheter 500000 enheter
10314820 100 000 enheter 100000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10621621 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. EN0542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2995.00 SEK
    2515.65 SEK / Paket med 500000
    Save 479.35 SEK
    16% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
RNase T1 är ett endoribonukleas som specifikt bryter ned enkelsträngat RNA vid G-rester.
Thermo Scientific RNAse T1 är ett endoribonukleas som specifikt bryter ned enkelsträngat RNA vid G-rester (se figur 1 i stödjande data). Den klyver fosfodiesterbindningen mellan 3'-guanylresten och 5'-OH-resten av intilliggande nukleotider med bildning av motsvarande intermediär 2',3'-cykliskt fosfat. Reaktionsprodukterna är 3'-GMP och oligonukleotider med en terminal 3'-GMP.
RNAse T1 kräver inte metalljoner för aktivitet.
Användningsområden
  • Avlägsnande av RNA från DNA-beredningar
  • RNA-sekvensering
  • Ribonukleasskyddsanalyser. Används tillsammans med RNase A
  • Avlägsnande av RNA från rekombinanta proteinberedningar
  • Bestämning av nivån av RNA-transkript syntetiserade in vitro från DNA-mallar innehållande en G-fri kassett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 1000 U/μ L
Enzym RNase
Kvantitet 500 000 enheter
Produkttyp RNase T1