Läs mer
Thermo Scientific™ RNase T1 (1000 U/μ L)
Produktkod. p-4521358 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 000 enheter
500 000 enheter
Förpackningsstorlek:
100000 enheter
500000 enheter
Produktkod. 10314820
Brand: Thermo Scientific™ EN0541
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
RNase T1 är ett endoribonukleas som specifikt bryter ned enkelsträngat RNA vid G-rester.
Thermo Scientific RNAse T1 är ett endoribonukleas som specifikt bryter ned enkelsträngat RNA vid G-rester (se figur 1 i stödjande data). Den klyver fosfodiesterbindningen mellan 3'-guanylresten och 5'-OH-resten av intilliggande nukleotider med bildning av motsvarande intermediär 2',3'-cykliskt fosfat. Reaktionsprodukterna är 3'-GMP och oligonukleotider med en terminal 3'-GMP.
RNAse T1 kräver inte metalljoner för aktivitet.
Användningsområden
  • Avlägsnande av RNA från DNA-beredningar
  • RNA-sekvensering
  • Ribonukleasskyddsanalyser. Används tillsammans med RNase A
  • Avlägsnande av RNA från rekombinanta proteinberedningar
  • Bestämning av nivån av RNA-transkript syntetiserade in vitro från DNA-mallar innehållande en G-fri kassett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1000 U/μ L
Enzym RNase
Kvantitet 100 000 enheter
Produkttyp RNase T1