Läs mer
Thermo Scientific™ S1 Nuclease (100 U/μ L)
Produktkod. 10529310 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 000 enheter
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10529310 10 000 enheter 10000 enheter
1 options
Produktkod. 10529310 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EN0321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00 SEK
    405.65 SEK / Paket med 10000
    Save 83.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Bryt ned enkelsträngat DNA och RNA med detta endonukleas.
S1 Nuclease bryter ned enkelsträngade nukleinsyror och frisätter 5'-fosforylmono- eller oligonukleotider. Det är fem gånger mer aktivt på DNA än på RNA. S1 Nuclease klyver också dsDNA vid den enkelsträngade regionen orsakad av ett hack, gap, felparning eller loop. S1 Nukleas uppvisar 3'-fosfomonoesterasaktivitet.
Enzymet är ett glykoprotein med en kolhydrathalt på 18%.
  • Källa: Aspergillus oryzae
  • Molekylvikt: 29 kDa monomer
Kvalitetskontroll:
  • Frånvaron av kontaminerande dubbelsträngad DNA-specifik nukleasaktivitet bekräftad med lämpligt kvalitetstest
  • Funktionstestad för generering av enkelriktade deletioner i DNA-fragment (i kombination med Exonukleas III)
Källa:
  • Aspergillus oryzae
Molekylvikt:
  • 29 kDa monomer
Definition av aktivitetsenhet:
  • En enhet av enzymet producerar μ1 g syralösliga deoxiribonukleotider på 1 min. vid 37 °C
  • Enzymaktivitet analyseras i följande blandning: 30 mM natriumacetat (pH 4,5), 50 mM NaCl, 0,1 mM ZnCl2, 5 % (v/v) glycerol, 800 μg/ml värmedenaturerad kalvtymus DNA
Förvaringsbuffert:
  • Enzymet tillhandahålls i: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 50 mM NaCl, 0,1 mM ZnCl2 och 50 % (v/v) glycerol
5X reaktionsbuffert:
  • 200 mM natriumacetat (pH 4,5 vid 25 °C), 1,5 M NaCl och 10 mM ZnS04
Hämning och inaktivering:
  • Inhibitorer: metallkelatorer, PPi , Pi , 5'-ribonukleotider och deoxiribonukleotider
  • Inaktiveras genom uppvärmning vid °70 C i 10 min. i närvaro av EDTA
Rekommenderas för:
Avlägsnande av enkelsträngade överhäng av DNA-fragment (2); S1 transkriptmappning (3, 4); Klyvning av hårnålsöglor; Skapande av enkelriktade deletioner i DNA-fragment i samband med Exonukleas III (5)
Anmärkning:
S1 Nuclease kan introducera brott i dubbelsträngat DNA, RNA och DNA/RNA-hybrider vid höga enzym- och låga saltkoncentrationer (6).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 U/μ L
Enzym Nukleas
Kompatibel buffert Lagringsbuffert, 5X reaktionsbuffert
Kvantitet 10 000 enheter
Produkttyp S1 Nuclease