Läs mer
Thermo Scientific™ SatI (Fnu4HI) (10 U/μ L)
Produktkod. p-4522038 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 000 enheter
200 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
200 enheter
Produktkod. 10558170
Brand: Thermo Scientific™ ER1641
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
SatI (Fnu4HI) restriktionsenzymet känner igen GC^NGC-ställen och skär bäst vid 37 °C i G-buffert (isoschizomerer: Fnu4HI, Fsp4HI, ItaI).
Lambda-DNA digererad med SatI (Fnu4HI), 1,4 % agaros, 380 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...GC▵ NG C...3'
3'...CGN▵ C G...5'
Villkor för 100 % aktivitet
  • 1X buffert G: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 50 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert
  • SatI tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning
  • Efter 50-faldig översmältning med SatI kan mer än 60% av DNA-fragmenten ligeras i en reaktionsblandning innehållande 10-30U av T4 DNA-ligas/1 μg fragment och 10 % PEG
  • Mer än 90 % av dessa kan skäras om
Metyleringseffekter
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan överlappa varandra— blockerad
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Kompatibla ändar
  • GC^SGC— BcnI, Bme1390I
  • GC^WGC— Mval, Bme1390I
Anmärkning:
Minst två kopior av SatI (Fnu4HI) igenkänningsställe krävs för effektiv klyvning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym SatI (Fnu4HI)
Kompatibel buffert 10X buffert G
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 200 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning