Läs mer
Thermo Scientific™ ScaI (10 U/μ L)
Produktkod. 10600081 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
5000 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10600081 1 000 enheter 1000 enheter
10558920 5 000 enheter 5000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10600081 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0431
Edge
Scal-restriktionsenzymet känner igen AGT^ACT-ställen och skär bäst vid 37 °C i sin egen unika buffert (Isoschizomerer: AssI, BmcAI, ZrmI).
Lambda-DNA digererad med Scal, 0,7 % agaros, 5 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...AGT▵ AC T...3'
3'...TCA▵ TG A...5'
Villkor för 100 % aktivitet
  • 1X Buffert ScaI: 10 mM Bis-Tris Propan-HCl (pH 6,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert
  • ScaI tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning
  • Efter 50-faldig översmältning med ScaI kan mer än 80 % av DNA-fragmenten ligeras och mer än 90 % av dessa kan skäras om
Metyleringseffekter
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan överlappa varandra— blockerad
Digestion av agaros-inbäddat DNA
  • Minst 20 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Tillstånd med lågt salt, hög enzymkoncentration, glycerolkoncentration> 5 % eller pH> 8.0 kan resultera i stjärnaktivitet. Supercoiled plasmider kan kräva upp till 20 gånger mer Scal för fullständig digestion än linjärt DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Sca I
Kompatibel buffert Unik buffert (10X Buffer ScaI)
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 1 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning