Läs mer
Thermo Scientific™ SdaI (SbfI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10490050 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 500 enheter
300 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
300 enheter
Produktkod. 10490050
Brand: Thermo Scientific™ ER1191
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SdaI (SbfI) restriktionsenzymet känner igen CCTGCA^GG-ställen och skär bäst vid 37 °C i sin egen unika buffert (Isoschizomerer: SbfI, Sse8387I).
Lambda-DNA digererad med Sdal (SdfI), 0,7 % agaros, 5 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym SdaI (SbfI)
Kompatibel buffert Unik buffert (10X buffert SdaI (SbfI))
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 300 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning