Läs mer
Thermo Scientific™ SgeI (3 U/μ L)
Produktkod. 10661421 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 enheter
Förpackningsstorlek:
250 enheter
Produktkod. 10661421
Brand: Thermo Scientific™ ER2211
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid m5CNNG(9/13)^-ställen med SgeI-restriktionsenzym, som presterar bäst vid 37 C °i sin egen unika buffert.
pBR322 DNA (dcm+) digererad med Sgel, 1,4 % agaros, 6 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 3 U/μ L
Metyleringskänslighet Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym SgeI
Kompatibel buffert Unik buffert (10X buffert SgeI)
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 250 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning