Läs mer
Thermo Scientific™ Silica Bead DNA Gel Extraction Kit
Produktkod. 10202540 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10202540 100 förberedelser Varje
1 options
Produktkod. 10202540 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0513
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför kiselpärlor-baserad DNA-extraktion från agarosgeler och reaktionsblandningar med detta kit, som är flexibelt för att skala upp eller ner både reaktions- och elueringsvolymer.
Silica Bead DNA Gel Extraction Kit är ett enkelt och effektivt system för DNA-extraktion från agarosgeler och reaktionsblandningar. Satsen använder det modifierade protokollet från Vogelstein och Gillespie, som använder solubilisering av agarosgelen och selektiv adsorption av nukleinsyror på speciellt framställda kiseldioxidpartiklar vid hög saltkoncentration. Kiseldioxidpartiklar bundna med DNA tvättas för att avlägsna föroreningar och rent DNA elueras med TE-buffert eller vatten.
Denna metod kräver få manipulationer och är både snabbare och enklare att utföra än andra organiskt baserade extraktionsmetoder. Jämfört med kolonnbaserade gelextraktionssatser erbjuder DNA Gel Extraction Kit flexibilitet för att skala reaktions- och elueringsvolymer upp eller ner. Det renade DNA:t är lämpligt för alla vanliga molekylärbiologiska procedurer, inklusive restriktionsuppslutning, kloning, sekvensering, etc.
Höjdpunkter
  • Flexibel —lätt att skala upp eller ner både reaktions- och elueringsvolymer
  • Effektiv —mer än 80 % DNA-återvinning
  • Snabb —rening tar bara 15 till 20 minuter
  • Effektiv —lämplig för DNA-fragment så korta som 100 bp
  • Safe —involverar inte fenolextraktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Sats
Provtyp DNA, Gelprover
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), Kloning, Southern Blotting, Nukleinsyramärkning, Sekvensering
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Produkttyp Silica Bead DNA Gel Extraction Kit
Kvantitet 100 förberedelser
Mål DNA från enzymatiska reaktioner (t.ex. PCR)
Testtid 15 till 20 min.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silica Bead DNA Gel Extraction Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid