Beskrivning
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primers är enkelsträngade oligonukleotider med 5'- och 3'-hydroxyländar. Denna SP6 Promoter Sequencing Primer, 24-mer är komplementär till SP6 RNA Polymerase promotorregionen och levereras som 10μ M vattenlösningar.
Ansökningar
• Sekvensering av DNA-fragment belägna nedströms från SP6 RNA-polymeraspromotorsekvensen i vanliga kloningsvektorer, såsom pTZ19R (kat. nr. SD0141), pTZ57R och pBluescript II
Promoter Sequence: 5'-d (CATACGATTTAGGTGACACTATAG)-3'
Relaterade produkter
SP6-promotor Sequencing Primer, 18-mer (SO116)
T7-promotor Sequencing Primer, 20-mer (SO118)
T3 promotor Sequencing Primer, 17-mer (SO119)
T3 promotor Sequencing Primer, 24-mer (SO120)
Anteckningar
• Primers kan inte användas för vissa plasmider som innehåller trunkerade, men fortfarande fullt funktionella promotorer
• Primers är inte fosforylerade
Specifikationer
Specifikationer
| Promotor | SP6, T3, T7 |
| Produkttyp | Sekvenseringsprimer |
| Innehåll och lagring | SP6-promotor Sequencing Primer, 24-mer, 10μ M (42μ L) Butik på– 20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Koncentration | 10μ M |
| Primer | SP6 |
| Kvantitet | 10μ M, 42μ L |
| Vektor | pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Form | Vätska |