Läs mer
Thermo Scientific™ SP6 RNA-polymeras (20 U/μ L)
Produktkod. 10344450 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 000 enheter
Förpackningsstorlek:
2000 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10344450 2 000 enheter 2000 enheter
1 options
Produktkod. 10344450 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    888.00 SEK
    834.65 SEK / Paket med 2000
    Save 53.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ SP6 RNA-polymeras är ett DNA-beroende RNA-polymeras med strikt specificitet för sin dubbelsträngade promotor.
Thermo Scientific™ Bakteriofag SP6 RNA-polymeras är DNA-beroende RNA-polymeras med strikt specificitet för sina respektive dubbelsträngade promotorer.
Det katalyserar 5'≥ 3'-syntes av RNA på antingen enkelsträngat DNA eller dubbelsträngat DNA nedströms från dess promotor.
  • Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. aminoallyl-, biotin-, fluorescein-, digoxigenin-märkta nukleotider)
Rekommenderas för:
Syntes av omärkt och märkt RNA som kan användas: för hybridisering (1), in vitro RNA-translation (2); som aRNA (3), siRNA (4), substrat i RNas-skyddsanalyser (5), mall för genomisk DNA-sekvensering.
Anmärkning:
Konsensus-promotorsekvenser: AATTAACCCTCACTAAA G GGAGA - T3 TAATACGACTCACTATA G GGAGA - T7 ATTTAGGTGACACTATA G AAGNG - SP6 Positionen i fet stil (+1) indikerar den första nukleotiden som införlivats i RNA under transkription. Endast baser i denna position till +3 är kritiska för transkription, och de måste vara en G- respektive en purinbas (9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Polymeras SP6 RNA-polymeras
Kvantitet 2 000 enheter
Koncentration 1X