Läs mer
Thermo Scientific™ SsiI (AciI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10151220 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 enheter
Förpackningsstorlek:
200 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10151220 200 enheter 200 enheter
1 options
Produktkod. 10151220 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER1791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00 SEK
    960.65 SEK / Paket med 200
    Save 29.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Klipp vid CCGC(-3/-1)^-ställen med SsiI (AciI) restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 37 C °i O-buffert (Isoschizomerer: AciI, BspACI).
Lambda-DNA digererad med Ssil (Acil), 2 % agaros, 516 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym SsiI (AciI)
Kompatibel buffert 10X buffert O
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 200 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning