Läs mer
Thermo Scientific™ SspI (10 U/μ L)
Produktkod. p-4522063 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 500 U
500 U
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
500 enheter
Produktkod. 10621811
Brand: Thermo Scientific™ ER0771
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SspI-restriktionsenzymet känner igen AAT^ATT-ställen och skär bäst vid 37 C °i G-buffert.
Lambda-DNA digererad med SspI, 1% agaros, 20 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...AAT▵ AT T...3'
3'...TTA▵ TA A...5'
Villkor för 100 % aktivitet
  • 1X buffert G: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 50 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA. Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert
  • SspI tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning
  • Efter 10-faldig översmältning med SspI kan mer än 90 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan överlappa varandra— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Mer än 10-faldig översmältning med SspI kan resultera i stjärnaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Ssp I
Kompatibel buffert 10X buffert G
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 500 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning