Läs mer
Thermo Scientific™ T3 promotor Sequencing Primer, 17-mer
Produktkod. 10420290 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ M, 60μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10420290 10μ M, 60μ L Varje
1 options
Produktkod. 10420290 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SO119
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primers är enkelsträngade oligonukleotider med 5'- och 3'-hydroxyländar.
Thermo Scientific Transcription Promoter Sequencing Primers är enkelsträngade oligonukleotider med 5'- och 3'-hydroxyländar. Primers är komplementära till T3 RNA Polymearse-promotorregion och levereras som 10μ M vattenlösningar.
Ansökningar
• Sekvensering av DNA-fragment belägna nedströms från T3 RNA-polymeraspromotorsekvens i vanliga kloningsvektorer, såsom pTZ19R (kat. nr. SD0141), pTZ57R och pBluescript II
Promotorsekvens 5'-d (ATTAACCCTCACTAAAG)-3'
Relaterade produkter
T3 promotor Sequencing Primer, 24-mer (SO120)
T7-promotor Sequencing Primer, 20-mer (SO118)
SP6-promotor Sequencing Primer, 18-mer (SO116)
SP6-promotor Sequencing Primer, 24-mer (SO117)
Anteckningar
• Primers kan inte användas för vissa plasmider som innehåller trunkerade, men fortfarande fullt funktionella promotorer
• Primers är inte fosforylerade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Promotor SP6, T3, T7
Produkttyp Sekvenseringsprimer
Innehåll och lagring T3 promotor Sequencing Primer, 17-mer, 10μ M (60μ L)
Butik på– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 10μ M
Primer T3
Kvantitet 10μ M, 60μ L
Vektor pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II
För användning med (applikation) Sekvensering
Form Vätska