Läs mer
Thermo Scientific™ T3 RNA-polymeras, HC (≥ 100 U/μ L)
Produktkod. 10680101 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 000 enheter
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10680101 10 000 enheter 10000 enheter
1 options
Produktkod. 10680101 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1452.00 SEK
    1408.65 SEK / Paket med 10000
    Save 43.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Thermo Scientific™ Fermentas T3 RNA-polymeras är ett DNA-beroende RNA-polymeras med strikt specificitet för sin dubbelsträngade promotor.
Thermo Scientific™ Fermentas Bacteriophage T3 RNA-polymeras är DNA-beroende RNA-polymeras med strikt specificitet för sina respektive dubbelsträngade promotorer.
Det katalyserar 5'≥ 3'-syntes av RNA på antingen enkelsträngat DNA eller dubbelsträngat DNA nedströms från dess promotor.
  • Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. aminoallyl-, biotin-, fluorescein-, digoxigenin-märkta nukleotider)
Rekommenderas för:
Syntes av omärkt och märkt RNA som kan användas: för hybridisering (1), in vitro RNA-translation (2); som aRNA (3), siRNA (4), substrat i RNas-skyddsanalyser (5), mall för genomisk DNA-sekvensering.
Anmärkning:
Konsensus-promotorsekvenser: AATTAACCCTCACTAAA G GGAGA –T3 TAATACGACTCACTATA G GGAGA –T7 ATTTAGGTGACACTATA G AAGNG –SP6 Positionen i fet stil (+1) indikerar den första nukleotiden som införlivats i RNA under transkription. Endast baser i denna position till +3 är kritiska för transkription, och de måste vara en G- respektive en purinbas (9).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Polymeras T3 RNA-polymeras
Kvantitet 10 000 enheter
Koncentration 200 U/μL