Läs mer
Thermo Scientific™ T4 DNA-polymeras (5 U/μ L)
Produktkod. 10531051 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 U
500 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
500 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10531051 500 U 500 enheter
10680281 100 U 100 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10531051 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2095.00 SEK
    1613.65 SEK / Paket med 500
    Save 481.35 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Säkerställ noggrannhet i DNA-syntes med mallberoende T4 DNA-polymeras som katalyserar 5'-3'-syntesen från primat enkelsträngat DNA.
T4 DNA-polymeras, ett mallberoende DNA-polymeras, katalyserar 5'-3'-syntes från primat enkelsträngat DNA. Enzymet har en 3'-5' exonukleasaktivitet, men saknar 5'-3' exonukleasaktivitet.
Höjdpunkter
  • Starkare 3'-5' exonukleasaktivitet på enkelsträngat än på dubbelsträngat DNA och större (mer än 200 gånger) än DNA-polymeras I-, E. coli- och Klenow-fragment
  • Aktiv i Thermo Scientific restriktionsenzym-, PCR-, RT- och T4 DNA-ligasbuffertar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Polymeras T4 DNA-polymeras
Kvantitet 500 U
Inkluderar 2 x 1 ml 5X reaktionsbuffert