Läs mer
Thermo Scientific™ T4 DNA-polymeras (5 U/μ L)
Produktkod. p-4521340 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Inkluderar:
1mL 5X reaktionsbuffert
2 x 1 ml 5X reaktionsbuffert
Förpackningsstorlek:
100 enheter
500 enheter
Produktkod. 10680281
Brand: Thermo Scientific™ EP0061
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Säkerställ noggrannhet i DNA-syntes med mallberoende T4 DNA-polymeras som katalyserar 5'-3'-syntesen från primat enkelsträngat DNA.
T4 DNA-polymeras, ett mallberoende DNA-polymeras, katalyserar 5'-3'-syntes från primat enkelsträngat DNA. Enzymet har en 3'-5' exonukleasaktivitet, men saknar 5'-3' exonukleasaktivitet.
Höjdpunkter
  • Starkare 3'-5' exonukleasaktivitet på enkelsträngat än på dubbelsträngat DNA och större (mer än 200 gånger) än DNA-polymeras I, E. coli och Klenow-fragment
  • Aktiv i Thermo Scientific restriktionsenzym, PCR, RT och T4 DNA-ligasbuffertar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Polymeras T4 DNA-polymeras
Kvantitet 100 U
Inkluderar 1mL 5X reaktionsbuffert