Läs mer
Thermo Scientific™ T4 RNA-ligas (10 U/μ L)
Produktkod. 10669690 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10669690 1 000 enheter 1000 enheter
1 options
Produktkod. 10669690 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EL0021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    734.00 SEK
    623.65 SEK / Paket med 1000
    Save 110.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Katalysera den ATP-beroende bildningen av fosfodiesterbindningar mellan 5'-P och 3'-OH-ändarna av oligonukleotider, enkelsträngat RNA och DNA.
T4 RNA-ligas katalyserar den ATP-beroende intra- och intermolekylära bildningen av fosfodiesterbindningar mellan 5'-fosfat- och 3'-hydroxyltermini av oligonukleotider, enkelsträngat RNA och DNA.
Det minimala substratet är ett nukleosid 3',5'-bifosfat i intermolekylär reaktion och oligonukleotid av 8 baser i intramolekylär reaktion.
  • Källa: E. coli -celler med en klonad gen 63 av bakteriofag T4
  • Molekylvikt: 43,6 kDa monomer
Kvalitetskontroll:
  • Frånvaron av ribonukleaser, exodeoxiribonukleaser, endodeoxiribonukleaser och fosfataser bekräftas av lämpliga kvalitetstester.
Källa:
  • E.coli -celler med en klonad gen 63 av bakteriofag T4
Molekylvikt:
  • 43,6 kDa monomer
Definition av aktivitetsenhet:
  • En enhet av enzymet katalyserar omvandlingen av 1nmol av 5ft.-[ 32P ]-(A) 12-18 till en fosfatasresistent form på 30 minuter. vid 37 °C
  • Enzymaktivitet analyseras i följande blandning: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 10 mM MgCl2 , 10 mM DTT, 1 mM ATP , 10 M μ5'-[ 32P ]-(A) 12-18 (10 M μi 5 fot-terminaler)
Förvaringsbuffert:
  • Enzymet tillhandahålls i: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM DTT, 50 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 0,03 % (v/v) ELUGENT Rengöringsmedel och 50 % (v/v) glycerol
10X reaktionsbuffert:
  • 500 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 100 mM MgCl2 , 100 mM DTT, 10 mM ATP
Hämning och inaktivering:
  • Inhibitorer: metallkelatorer, SH-gruppmodifierande reagens (8).
  • Inaktiveras genom uppvärmning vid 70 °C i 10 min.
Rekommenderas för:
RNA 3'-änd-märkning med cytidin 3',5'-bis [alfa- 32P ] fosfat (1); Förening av RNA till RNA (2); Syntes av oligoribonukleotider och oligodeoxiribonukleotider (3, 4); Specifika modifieringar av tRNA (5); Oligodeoxiribonukleotidligering till enkelsträngade cDNA under 5 fot. RACE (snabb amplifiering av cDNA-ändar) (6); Platsspecifik generering av kompositprimers för PCR (7)
Anmärkning:
Den rekommenderade BSA-koncentrationen i reaktionsblandningen är 0,1 mg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Enzym T4 RNA-ligas
Kompatibel buffert 10X reaktionsbuffert
Kvantitet 1 000 enheter
Produkttyp T4 RNA-ligas