Läs mer
Thermo Scientific™ T7 DNA-polymeras (10 U/μ L)
Produktkod. 10529710 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
300 enheter
Förpackningsstorlek:
300 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10529710 300 enheter 300 enheter
1 options
Produktkod. 10529710 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.00 SEK
    874.65 SEK / Paket med 300
    Save 27.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Katalysera DNA-syntes i 5'≥ 3'-riktning med T7 DNA-polymeras, ett mallberoende DNA-polymeras.
T7 DNA-polymeras, ett mallberoende DNA-polymeras, katalyserar DNA-syntes i 5'≥ 3' riktning. Det är ett mycket processivt DNA-polymeras som tillåter kontinuerlig syntes av långa DNA-sträckor. Enzymet uppvisar också en hög 3'≥ 5' exonukleasaktivitet mot enkel- och dubbelsträngat DNA.
Höjdpunkter
  • Stark 3'≥5' exonukleasaktivitet , ungefär 1000 gånger större än Klenow Fragment ( se referens 1)
  • Aktiv i restriktionsenzymbuffertar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Polymeras T7 DNA-polymeras
Kvantitet 300 enheter