Läs mer
Thermo Scientific™ T7 RNA-polymeras, HC (200 U/μ L)
Produktkod. 10753931 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 000 enheter
Förpackningsstorlek:
25000 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10753931 25 000 enheter 25000 enheter
1 options
Produktkod. 10753931 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1642.00 SEK
    1411.65 SEK / Paket med 25000
    Save 230.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ T7 RNA-polymeras är ett DNA-beroende RNA-polymeras med strikt specificitet för sin dubbelsträngade promotor.
Thermo Scientific™ Bakteriofag T7 RNA-polymeras är DNA-beroende RNA-polymeras med strikt specificitet dess respektive dubbelsträngade promotor.
Det katalyserar 5'≥ 3'-syntes av RNA på antingen enkelsträngat DNA eller dubbelsträngat DNA nedströms från dess promotor.
  • Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. aminoallyl-, biotin-, fluorescein-, digoxigenin-märkta nukleotider)
Rekommenderas för:
Syntes av omärkt och märkt RNA som kan användas: för hybridisering, in vitro RNA-translation; som aRNA, siRNA, substrat i RNas-skyddsanalyser, mall för genomisk DNA-sekvensering.
Anmärkning:
Konsensuspromotorsekvenser: TAATACGACTCACTATA G GGAGA. Positionen i fet stil (+1) indikerar den första nukleotiden som införlivats i RNA under transkription. Endast baser vid denna position till +3 är kritiska för transkription, och de måste vara en G- respektive en purinbas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Polymeras T7 RNA-polymeras
Kvantitet 25 000 enheter
Koncentration >200 U/μL