Läs mer
Thermo Scientific™ T7 RNA-polymeras (20 U/μ L)
Produktkod. 10610301 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Koncentration:
20 U/μL
Kvantitet:
5 000 enheter
5 x 5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
25000 enheter
5000 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration Kvantitet Förpackningsstorlek
10610301 20 U/μL 5 000 enheter 5000 enheter
10212610 20 U/μL 5 x 5 000 enheter 25000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10610301 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00 SEK
    361.65 SEK / Paket med 5000
    Save 35.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ T7 RNA-polymeras är ett DNA-beroende RNA-polymeras med strikt specificitet för sin dubbelsträngade promotor.
Thermo Scientific™ Bakteriofag T7 RNA-polymeras är DNA-beroende RNA-polymeras med strikt specificitet dess respektive dubbelsträngade promotor.
Det katalyserar 5'≥ 3'-syntes av RNA på antingen enkelsträngat DNA eller dubbelsträngat DNA nedströms från dess promotor.
  • Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. aminoallyl-, biotin-, fluorescein-, digoxigenin-märkta nukleotider)
Rekommenderas för:
Syntes av omärkt och märkt RNA som kan användas: för hybridisering, in vitro RNA-translation; som aRNA, siRNA, substrat i RNas-skyddsanalyser, mall för genomisk DNA-sekvensering.
Anmärkning:
Konsensuspromotorsekvenser: TAATACGACTCACTATA G GGAGA. Positionen i fet stil (+1) indikerar den första nukleotiden som införlivats i RNA under transkription. Endast baser vid denna position till +3 är kritiska för transkription, och de måste vara en G- respektive en purinbas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Polymeras T7 RNA-polymeras
Kvantitet 5 000 enheter
Koncentration 20 U/μL
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.