Läs mer
Thermo Scientific™ T7 RNA-polymeras (20 U/μ L)
Produktkod. p-4530777 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Koncentration:
20 U/μL
Kvantitet:
5 000 enheter
5 x 5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
25000 enheter
5000 enheter
Produktkod. 10610301
Brand: Thermo Scientific™ EP0111
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific™ T7 RNA-polymeras är ett DNA-beroende RNA-polymeras med strikt specificitet för sin dubbelsträngade promotor.
Thermo Scientific™ Bakteriofag T7 RNA-polymeras är DNA-beroende RNA-polymeras med strikt specificitet dess respektive dubbelsträngade promotor.
Det katalyserar 5'≥ 3'-syntes av RNA på antingen enkelsträngat DNA eller dubbelsträngat DNA nedströms från dess promotor.
  • Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. aminoallyl-, biotin-, fluorescein-, digoxigenin-märkta nukleotider)
Rekommenderas för:
Syntes av omärkt och märkt RNA som kan användas: för hybridisering, in vitro RNA-translation; som aRNA, siRNA, substrat i RNas-skyddsanalyser, mall för genomisk DNA-sekvensering.
Anmärkning:
Konsensuspromotorsekvenser: TAATACGACTCACTATA G GGAGA. Positionen i fet stil (+1) indikerar den första nukleotiden som införlivats i RNA under transkription. Endast baser vid denna position till +3 är kritiska för transkription, och de måste vara en G- respektive en purinbas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Polymeras T7 RNA-polymeras
Kvantitet 5 000 enheter
Koncentration 20 U/μL