Läs mer
Thermo Scientific™ Taal (HpyCH4III) (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Lambda-DNA digererad med Taal (HpyCH4III), 1,4 % agaros, 187 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
3'...TG▵ NC A...5'
Villkor för 100 % aktivitet
- 1X Buffer Tango: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 65 °C
- För att säkerställa högre effektivitet av matsmältningen, utför klyvningsreaktionen under paraffinolja
Förvaringsbuffert
- Taal tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning
- Efter 50-faldig översmältning med Taal kan cirka 90 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter
- Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
- Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
- CpG: kan överlappa varandra— klyvningsförsämrad
- EcoKI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
- EcoBI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
Kompatibla ändar
- Hpy188I
Anmärkning:
Inkubation vid 37 °C resulterar i 10 % aktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | Taal (HpyCH4III) |
| Kompatibel buffert | 10X Buffer Tango |
| Känslig för värmeinaktivering | Nej |
| Optimal reaktionstemperatur | 65 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 200 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |