Läs mer
Thermo Scientific™ TaiI (MaeII) (10 U/μ L)
Produktkod. 10795631 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 000 enheter
400 enheter
Förpackningsstorlek:
2000 enheter
400 enheter
Produktkod. 10795631
Brand: Thermo Scientific™ ER1142
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid ACGT^-ställen med TaiI (MaeII) restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 65 °C i R-buffert (Isoschizomerer: HpyCH4IV, MaeII).
Lambda-DNA digererad med Tail, 1,4 % agaros, 143 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym TaiI (MaeII)
Kompatibel buffert 10X buffert R
Känslig för värmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 65 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 2 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning