Läs mer
Thermo Scientific™ Taq DNA-polymeras, rekombinant (5 U/μ L)
Produktkod. 10272580 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 500 enheter
100 enheter
5 x 500 enheter
500 enheter
Förpackningsstorlek:
100 enheter
500 enheter
Paket med 10
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10272580 10 x 500 enheter Paket med 10
10374980 100 enheter 100 enheter
10733941 500 enheter 500 enheter
10349509 5 x 500 enheter Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10272580 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16370.00 SEK
    13750.65 SEK / Paket med 10
    Save 2619.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific Taq DNA-polymeras är ett mycket värmestabilt DNA-polymeras från den termofila bakterien Thermus aquaticus .
Thermo Scientific Taq DNA-polymeras är ett mycket värmestabilt DNA-polymeras från den termofila bakterien Thermus aquaticus . Enzymet katalyserar 5'- till 3'-syntes av DNA, har ingen detekterbar 3'- till 5'-exonukleasaktivitet (korrekturläsning) och har låg 5'- till 3'-exonukleasaktivitet. Dessutom uppvisar Taq DNA-polymeras deoxinukleotidyltransferasaktivitet, vilket ofta resulterar i tillsats av extra adeniner i 3'-änden av PCR-produkter. Rekombinant Taq DNA-polymeras är det idealiska verktyget för standard PCR av mallar 5 kb eller kortare.
Funktioner
  • Termostabil —halveringstid är mer än 40 minuter vid 95°C
  • Genererar PCR-produkter med 3'-dA överhäng
  • Levereras med två buffertar: 10X Taq- buffert med KCl och 10X Taq -buffert med (NH 4 ) 2 SO 4
  • Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. biotin-, digoxigenin-, fluorescensmärkta nukleotider)
Tillämpningar
  • Rutinmässig PCR-amplifiering av DNA-fragment upp till 5 kb
  • Hög genomströmning PCR
  • DNA-märkning
Anteckningar
  • Felfrekvensen för Taq DNA-polymeras i PCR är 2,2 x 10-5 fel per n:te per cykel. Följaktligen är noggrannheten för PCR 4,5 x 104 . Noggrannheten är en invers av felfrekvensen och visar ett genomsnittligt antal korrekta nukleotider som införlivats innan ett fel uppstår.
  • 10X Taq--buffert utan detergent rekommenderas för experiment med mikroarray.
  • 10X Taq- buffert med (NH 4 ) 2 SO 4 möjliggör PCR vid ett brett spektrum av magnesiumkoncentrationer och minskar ospecifik priming.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring • Taq DNA-polymeras (5 U/μ L), 10 x 100μ L
• 10X Taq- buffert med KCl, 20 x 1,25 ml
• 10X Taq- buffert med ( NH4 ) 2SO4 , 20 x 1,25 ml
• 25 mM MgCl2 , 20 x 1,25 mL
Förvaras vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp Taq DNA-polymeras (rekombinant)
Kvantitet 10 x 500 enheter
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter