Beskrivning
Thermo Scientific Taq DNA-polymeras är ett mycket värmestabilt DNA-polymeras från den termofila bakterien Thermus aquaticus . Enzymet katalyserar 5'- till 3'-syntes av DNA, har ingen detekterbar 3'- till 5'-exonukleasaktivitet (korrekturläsning) och har låg 5'- till 3'-exonukleasaktivitet. Dessutom uppvisar Taq DNA-polymeras deoxinukleotidyltransferasaktivitet, vilket ofta resulterar i tillsats av extra adeniner i 3'-änden av PCR-produkter. Rekombinant Taq DNA-polymeras är det idealiska verktyget för standard PCR av mallar 5 kb eller kortare.
Funktioner
- Termostabil —halveringstid är mer än 40 minuter vid 95°C
- Genererar PCR-produkter med 3'-dA överhäng
- Levereras med två buffertar: 10X Taq- buffert med KCl och 10X Taq -buffert med (NH 4 ) 2 SO 4
- Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. biotin-, digoxigenin-, fluorescensmärkta nukleotider)
Tillämpningar
- Rutinmässig PCR-amplifiering av DNA-fragment upp till 5 kb
- Hög genomströmning PCR
- DNA-märkning
Anteckningar
- Felfrekvensen för Taq DNA-polymeras i PCR är 2,2 x 10-5 fel per n:te per cykel. Följaktligen är noggrannheten för PCR 4,5 x 104 . Noggrannheten är en invers av felfrekvensen och visar ett genomsnittligt antal korrekta nukleotider som införlivats innan ett fel uppstår.
- 10X Taq--buffert utan detergent rekommenderas för experiment med mikroarray.
- 10X Taq- buffert med (NH 4 ) 2 SO 4 möjliggör PCR vid ett brett spektrum av magnesiumkoncentrationer och minskar ospecifik priming.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μl |
| Innehåll och lagring | • Taq DNA-polymeras (5 U/μ L), 5 x 100μ L • 10X Taq- buffert med KCl, 10 x 1,25 ml • 10X Taq- buffert med ( NH4 ) 2SO4 , 10 x 1,25 ml • 25 mM MgCl2 , 10 x 1,25 mL Förvaras vid -20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Produkttyp | Taq DNA-polymeras (rekombinant) |
| Kvantitet | 5 x 500 enheter |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Trohet (mot Taq) | 1X |
| Visa mer |