Läs mer
Thermo Scientific™ TaqI (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Lambda-DNA ( dam- ) digererad med TaqI, 1,4 % agaros, 121 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
- Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
- Bekvämt färgkodat Five Buffer System
- Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
- BSA förblandat i reaktionsbuffertar
- Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | Dammetyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | Taq jag |
| Kompatibel buffert | Unik buffert (10X Buffer TaqI) |
| Känslig för värmeinaktivering | Nej |
| Optimal reaktionstemperatur | 65 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 3 000 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |