Läs mer
Thermo Scientific™ TaqI (10 U/μ L)
Produktkod. 11843833 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
3 000 enheter
5 x 3000 U
Förpackningsstorlek:
3000 enheter
Paket med 5
Produktkod. 11843833
Brand: Thermo Scientific™ ER0672
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TaqI-restriktionsenzymet känner igen T^CGA-ställen och skär bäst vid 65 °C i sin egen unika buffert.
Lambda-DNA ( dam- ) digererad med TaqI, 1,4 % agaros, 121 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Kvantitet 5 x 3000 U
Produkttyp Taql