Läs mer
Thermo Scientific™ TauI (3 U/μ L)
Produktkod. 10460440 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 enheter
50 enheter
Förpackningsstorlek:
250 enheter
50 enheter
Produktkod. 10460440
Brand: Thermo Scientific™ ER1651
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Taul-restriktionsenzymet känner igen GCSG^C-ställen och skär bäst vid 55 C °i B-buffert.
Lambda-DNA digererad med Taul, 1,4 % agaros, 181 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 3 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym TauI
Kompatibel buffert 10X buffert B
Känslig för värmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 55 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 50 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning