Läs mer
Thermo Scientific™ Terminalt deoxinukleotidyltransferas (20 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Terminal deoxinukleotidyltransferas (TdT ), ett malloberoende DNA-polymeras, katalyserar den upprepade tillsatsen av deoxiribonukleotider till 3'-OH av oligodeoxiribonukleotider och enkelsträngat och dubbelsträngat DNA. TdT kräver en oligonukleotid med minst tre nukleotider för att fungera som en primer. Med RNA som mall TdT visar varierande prestanda som starkt beror på den tertiära strukturen hos acceptor-RNA 3'-änden och nukleotidens natur. I allmänhet är det lägre än att använda DNA som mall.
- Innehåller modifierade nukleotider (t.ex. fluorescein-, biotin-, aminoallylmärkta nukleotider) Källa: E. coli -celler som bär en klonad gen som kodar för kalvtymusterminalt deoxinukleotidyltransferas
- Frånvaron av endo-, exodeoxiribonukleaser, fosfataser och ribonukleaser bekräftad av lämpliga kvalitetstester
Källa:
- E.coli -celler som bär en klonad gen som kodar för kalvtymusterminalt deoxinukleotidyltransferas
- En enhet av enzymet katalyserar inkorporeringen av 1 nmol deoxitymidylat i en polynukleotidfraktion (adsorberad på DE-81) på 60 minuter. vid 37 °C
- Enzymaktivitet analyseras i följande blandning:
- 200 mM kaliumkakodylat (pH 7,2), 1 mM CoCl2 , 0,01 % (v/v) Triton X-100 , 10 μM oligo(dT) 10 , 1 mM dTTP och 0,4MBq/ml [ 3H ]-dTTP
- Enzymet tillhandahålls i: 100 mM kaliumacetat (pH 6,8), 2 mM 2-merkaptoetanol, 0,01 % (v/v) Triton X-100 och 50 % (volym/volym) glycerol
- 1 M kaliumkakodylat, 125 mM Tris, 0,05 % (volym/volym) Triton X-100 , 5 mM CoCl2 (pH 7,2 vid 25 °C)
- Inhibitorer: metallkelatorer, ammonium, klorid, jodid, fosfatjoner
- Inaktiveras genom uppvärmning vid 70 °C i 10 min. eller genom tillägg av EDTA
5X reaktionsbuffert:
Hämning och inaktivering:
Rekommenderas för:
Tillverkning av syntetiska homo- och heteropolymerer (1); Homopolymerisk svans av linjärt duplex-DNA med vilken typ av 3'-OH-terminal som helst (2, 3); Oligodeoxiribonukleotid och DNA-märkning (2, 4-8); 5'-RACE (snabb amplifiering av cDNA-ändar) (9); In situ lokalisering av apoptos (10)
Anmärkning:
På grund av närvaron av CoCl2 kan TdT Reaktionsbufferten är inkompatibel med nedströmsapplikationer. Det är nödvändigt att avlägsna CoCl2 från reaktionsblandningen genom spinnkolonn eller fenol/kloroformextraktion och efterföljande etanolutfällning.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20 U/μ L |
| Enzym | Terminalt deoxinukleotidyltransferas |
| Kompatibel buffert | Lagringsbuffert, 5X reaktionsbuffert |
| Kvantitet | 500 U |
| Produkttyp | TdT |