Läs mer
Thermo Scientific™ TopVision Agaros
Produktkod. 10784691 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10784691 100 g 100g
10588360 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10784691 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0491
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
TopVision Agaros är högrenad agaros lämplig för analytisk och preparativ elektrofores av nukleinsyror.
Thermo Scientific TopVision Agaros ger optimal koncentration mellan 0,7 till 2 % i alla typiska buffertsystem. Det är en högrenad agaros med mycket låga EEO-värden certifierad genom strikta kvalitetskontrolltestprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Separationsintervall 100 till> 30 000 bp
Smältpunkt 88° C
Kvantitet 100 g
Validerad ansökan Gelelektrofores
Produktlinje TopVision
Produkttyp Agarosegel