Läs mer
Thermo Scientific™ TopVision Agaros med låg smältpunkt
Produktkod. 10819720 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10819720 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10819720 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0801
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför enzymatiska processexperiment i gel och nukleinsyraåtervinning efter elektrofores med Thermo Scientific™ TopVision™ Agaros med låg smältpunkt.
Top Vision Low Melting Point Agarose är högrenad agaros med låg smälttemperatur certifierad genom strikta kvalitetskontrolltestprocedurer. Det används för enzymatiska processexperiment i gel och för återvinning av nukleinsyror från geler med Agarase (#EO0461).
Thermo Scientific TopVision Agaros med låg smältpunkt används för enzymatiska processexperiment i gel och för nukleinsyraåtervinning efter elektrofores.
Höjdpunkter
  • Optimal koncentration mellan 0,7-2% i alla typiska buffertsystem
  • GQ (Genetic Quality) certifierad, vilket säkerställer att nukleinsyror som utvinns från preparativa geler kan användas för nedströmsapplikationer (enzymatiska reaktioner etc.)
  • Låg DNA/RNA-bindning
  • Utmärkt geltransparens
  • DNase- och RNase-fria
  • Lämplig för RNA-analys
Användningsområden
  • Analytisk elektrofores av nukleinsyror
  • Preparativ elektrofores
  • Enzymatisk bearbetningsexperiment i gel
  • Framställning av DNA-preparativa geler i rutinmässiga molekylärbiologiska tekniker
  • DNA som utvinns från agarosgeler efter elektrofores kan användas i enzymatisk process (restriktion, ligering, etc.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Separationsintervall 100 till> 30 000 bp
Smältpunkt 65,5 °C
Kvantitet 25 g
Validerad ansökan Gelelektrofores
Produktlinje TopVision
Produkttyp Agarosegel