Läs mer
Thermo Scientific™ TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit
Produktkod. 10818990 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10818990 50 reaktioner 50 reaktioner
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10818990 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0441
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Få hög avkastning in vitro-transkription från DNA-mallar som innehåller en T7 RNA-polymeras-promotor, inklusive linjäriserade plasmider eller PCR-produkter.
TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit innehåller reagenser för 50 reaktioner av 20μ L. Varje reaktion ger upp till 200μ g RNA från 1μ g mall på 2 timmar ( se figurerna 1 och 2). Reaktionen kan skalas upp för att producera milligrammängder av fullängds-RNA. Satsen kan användas för att producera både långa och korta transkript för tillämpningar som kräver stora utbyten av RNA ( se figur 3). Alla nödvändiga reagenser för transkription ingår, liksom RiboRuler High Range RNA-stege för dimensionering och kvantifiering.
Höjdpunkter inkluderar:
  • Exceptionellt hög avkastning —upp till 200μ g på 2 timmar
  • Mångsidig —lämplig för både korta och långa RNA-transkript
  • Milligrammängder RNA i en enda, uppskalad reaktion
  • Flexibel —genererar omärkt, märkt eller täckt RNA
  • RiboRuler RNA Ladder levereras med kit för dimensionering och kvantifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje TranscriptAid
Produkttyp TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit
Kvantitet 50 reaktioner
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide