Läs mer
Thermo Scientific™ Tru1I (Msel), HC (50 U/μ L)
Produktkod. 10550271 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 500 enheter
300 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
300 enheter
Produktkod. 10550271
Brand: Thermo Scientific™ ER0982
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid T^TAA-ställen med Tru1I (Msel) restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 65 °C i R-buffert (isoschizomerer: Msel, Tru9I).
Lambda-DNA digererad med Trull (Msel), 1,4 % agaros, 195 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Tru1I (MseI)
Kompatibel buffert 10X buffert R
Känslig för värmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 65 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 1 500 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning