Läs mer
Thermo Scientific™ Uracil-DNA glykosylas (1 U/μ L)
Produktkod. 10621041 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 enheter
5 x 200 enheter
Förpackningsstorlek:
200 enheter
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10621041 200 enheter 200 enheter
10631041 5 x 200 enheter Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10621041 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EN0361
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Uracil-DNA Glycosylas (UDG, UNG) katalyserar hydrolysen av N-glykosylbindningen mellan uracil och socker i DNA och förhindrar överföring av DNA i PCR-reaktioner.
Uracil-DNA Glycosylas (UDG, UNG) katalyserar hydrolysen av den N-glykosyliska bindningen mellan uracil och socker, vilket lämnar ett apyrimidiniskt ställe i uracil-innehållande enkel- eller dubbelsträngat DNA. Enzymet visar ingen aktivitet på RNA.
  • Aktiv i Fermentas-buffertar för restriktionsenzymer och termofila polymeraser
  • Källa: E. coli K12-celler
  • Molekylvikt: 25,6 kDa monomer
Kvalitetskontroll:
  • Frånvaron av endo-, exodeoxiribonukleaser, fosfataser och ribonukleaser bekräftad av lämpliga kvalitetstester
Källa:
  • E.coli K12-celler
Molekylvikt:
  • 25,6 kDa monomer
Definition av aktivitetsenhet:
  • En enhet av enzymet katalyserar frisättningen av 1 nanomol uracil från uracil-innehållande DNA-mall på 60 minuter. vid 37 °C
Lagringsbuffert: Enzymet levereras i:
  • 30 mM Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,05 % (v/v) Tween 20 och 50 % (v/v) glycerol
10X reaktionsbuffert:
  • 200 mM Tris-HCl (pH 8,2 vid 25 °C), 10 mM EDTA, 100 mM NaCl
Hämning och inaktivering:
  • Inhibitorer: Ugi-protein från Bacillus subtilis- fagen PBS2, protein p56 från Bacillus subtilis- fagen phi29 (7).
  • Inaktiveras genom uppvärmning vid °95 C i 10 min. Enzymaktiviteten återställs delvis vid temperaturer lägre än 55 °C. Lägg därför PCR-produkter på is efter PCR och ladda direkt på en gel
Rekommenderas för:
Kontroll av överförd kontaminering i PCR (2); Glykosylasmedierad singelnukleotidpolymorfismdetektion (GMPD) (3); Platsstyrd mutagenes (4); Som en sond för protein-DNA-interaktionsstudier (5); SNP-genotypning; Kloning av PCR-produkter (6); Generering av enkelsträngsöverhäng av PCR-produkter och cDNA
Anmärkning:
De abasiska ställena som bildas i DNA av Uracil-DNA Glycosylas kan därefter klyvas genom värme, alkalibehandling eller endonukleaser som klyver specifikt vid abasiska ställen. UDG (UNG) är aktiv i närvaro eller frånvaro av tvåvärda katjoner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 U/μl
Innehåll och lagring Uracil-DNA glykolas (1 U/μ L) och 10X reaktionsbuffert. Förvara vid -20 °C.
Enzym Uracil-DNA-glykosylas
Kompatibel buffert 10X reaktionsbuffert
Kvantitet 200 enheter
Produkttyp Uracil DNA Glycosylas