Läs mer
Thermo Scientific™ Van91I (PflMI) (10 U/μ L)
Produktkod. 10588930 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 000 enheter
400 enheter
Förpackningsstorlek:
2000 enheter
400 enheter
Produktkod. 10588930
Brand: Thermo Scientific™ ER0711
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klipp vid CCANNNN^NTGG-ställen med Van91I (PflMI) restriktionsenzym, som fungerar bäst vid 37 °C i R-buffert (isoschizomerer: AccB7I, BasI, PflMI).
Lambda-DNA digererad med Van91I (PflMI), 0,7 % agaros, 14 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'..CCA NN NN^NTG G...3'
3'..GGTN^NN NN AC C...5'
Villkor för 100 % aktivitet
  • 1X buffert R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert
  • Van91I levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning
  • Efter 50-faldig översmältning med Van91I kan mer än 90 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter
  • Dam: överlappar aldrig– ingen effekt
  • Dcm: kan överlappa varandra– blockerad
  • CpG: överlappar aldrig– ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig– ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig– ingen effekt&
Digestion av agaros-inbäddat DNA
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Van91I blockeras av överlappande dcm- metylering. För att undvika dcm- metylering, använd en dam , dcm- stam som GM2163 (#M0099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Dcm Metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Van91I (PflMI)
Kompatibel buffert 10X buffert R
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 400 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning