Läs mer
Thermo Scientific™ Van91I (PflMI) (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Lambda-DNA digererad med Van91I (PflMI), 0,7 % agaros, 14 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'..CCA NN NN^NTG G...3'
3'..GGTN^NN NN AC C...5'
Villkor för 100 % aktivitet
- 1X buffert R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM KCl och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert
- Van91I levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning
- Efter 50-faldig översmältning med Van91I kan mer än 90 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter
- Dam: överlappar aldrig– ingen effekt
- Dcm: kan överlappa varandra– blockerad
- CpG: överlappar aldrig– ingen effekt
- EcoKI: överlappar aldrig– ingen effekt
- EcoBI: överlappar aldrig– ingen effekt&
Digestion av agaros-inbäddat DNA
- Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Van91I blockeras av överlappande dcm- metylering. För att undvika dcm- metylering, använd en dam , dcm- stam som GM2163 (#M0099).
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | Dcm Metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig |
| Enzym | Van91I (PflMI) |
| Kompatibel buffert | 10X buffert R |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 2 000 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |