Läs mer
Thermo Scientific™ X-Gluc
Produktkod. 10509140 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
0,1 g
0,5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
500mg
Produktkod. 10509140
Brand: Thermo Scientific™ R0851
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Screena kolonier effektivt med X-Gluc, ett substrat för ß-glukuronidas (GUS) som kodas av gusA , en allmänt använd reportergen.
X-Gluc (5-brom-4-klor-3-indolyl-beta-D-glukuronsyra, cyklohexylammoniumsalt) är ett substrat för beta-glukuronidas (GUS) som kodas av gusA , en allmänt använd reportergen. Glukuronidas klyver X-Gluc för att producera färglös glukuronsyra och en intensiv blå fällning av klor-bromoindigo ( se schemat nedan).
Glukuronidas klyver X-Gluc för att producera färglös glukuronsyra och en intensiv blå fällning av klor-bromoindigo ( se schemat nedan).
Rekommenderas för:
  • Detektion av GUS-uttryck i växtceller och vävnader (1)
  • Detektion av infektioner orsakade av E.coli
  • Detektering av bakteriell kontaminering i mat- och vattenprover
Anmärkning:
Beredning av en 0,1 M stamlösning i dimetylformamid eller dimetylsulfoxid rekommenderas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produkttyp X-Gluc
Kvantitet 0,1 g
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Beta-glukuronidas (GUS) substrat