Läs mer
Thermo Scientific™ Pyrofosfatas, oorganiskt (0,1 U/μ L)
Produktkod. 10735471 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 U
Förpackningsstorlek:
10 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10735471 10 U 10 enheter
1 options
Produktkod. 10735471 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EF0221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00 SEK
    573.65 SEK / Paket med 10
    Save 56.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Katalysera hydrolysen av oorganiskt pyrofosfat till två ortofosfater.
Thermo Scientific Pyrofosfatas, oorganiskt katalyserar hydrolysen av oorganiskt pyrofosfat till två ortofosfater ( se figur 1 i Stöddata). Enzymet kräver en tvåvärd metallkatjon med Mg 2+ som ger den högsta aktiviteten.
Höjdpunkter
  • Aktiv i Thermo Scientific buffertar för DNA-polymeraser, RNA-polymeraser och omvända transkriptaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrofosfatas
Koncentration 0,1 U/μl
Kvantitet 10 U