Läs mer
Thermo Scientific™ ZipRuler Express DNA Ladder Set, färdig att använda
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
ZipRuler Express DNA Ladder Set innehåller två stegar: ZipRuler Express DNA Ladder 1 och ZipRuler Express DNA Ladder 2. Båda är blandningar av kromatografirenade individuella DNA-fragment. Uppsättningen är designad för snabb och mycket exakt dimensionering av ett brett spektrum (100-20 000 bp) av DNA-fragment och deras ungefärliga kvantifiering under en mängd olika elektroforesförhållanden. Bandmönstret påverkas inte av sammansättningen av elektroforesbuffert, spänning eller gelprocent ( se tabell 1).
Höjdpunkter
- Flexibel -kan köras i två körfält eller kombineras i ett körfält
- Består av kromatografirenade individuella DNA-fragment
- Klar att använda - förblandad med ett laddningsfärgämne för direkt laddning och förvaring i rumstemperatur
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Orange G, Bromophenol Blue |
| Produkttyp | DNA-stegeuppsättning |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 100 till 20 000 bp |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Produktlinje | ZipRuler |
| Kvantitet | 2 x 50μ g |