Läs mer
Ferredoxin Reductase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5335.00 SEK
Specifikationer
Antigen Ferredoxin Reductase
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Värd art Rabbit
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18108828
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-38530
0.1 mL
5335.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Ferredoxin Reductase Polyclonal specifically detects Ferredoxin Reductase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
Ferredoxin Reductase
Polyclonal
Rabbit
Human
P22570
2232
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MASRCWRWWGWSAWPRTRLPPAGSTPSFCHHFSTQEKTPQICVVGSGPAGFYTAQHLLKHPQAHVDIYEKQPVPFGLVRFGVAPDHPEVKNVINTFTQTAHSGRCAFWGNVEVGRDVTVPELREAYHAVVLSYG
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Adrenodoxin reductase, ADXREC 1.18.1.2, ferredoxin reductaseAR, Ferredoxin--NADP(+) reductase, NADPH:adrenodoxin oxidoreductase, mitochondrial
FDXR
IgG
Affinity Purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer