Läs mer
Järn(III)ammoniumcitrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11465461 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465461 100 g 100g
17897486 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465461 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215804080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 SEK
    292.11 SEK / 100g
    Save 14.89 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 1185-57-5
Molekylformel C6H11FeNO7+3
Molekylvikt (g/mol) 264.999
InChI-nyckel FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC-namn azan;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;järn(3+)
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferric ammonium citrate
Färg Rost till brunt
Densitet 7,87 g/cm3 vid 25 °C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 265
Fysisk form Pulver