Läs mer
Järnammoniumsulfat, 12-hydrat, kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15537944 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15537944 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15537944 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 198801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2832.90 SEK
    2563.57 SEK / 500g
    Save 269.33 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Ferric Ammonium Sulfate
Namnnotering 12-Hydrate
CAS 7783-83-7
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Molekylformel FeH28NO20S2
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
InChI-nyckel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
LEDER [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
IUPAC-namn azan;järn(3+);disulfat;dodekahydrat
Molekylvikt (g/mol) 482.176
PubChem CID 197097
Formel vikt 482.2
Procent renhet 99.5%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.71kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • FERRIC AMMONIUM SULFATE
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Consejos de prudencia
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: FERRIC AMMONIUM SULFATE
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.