Läs mer
Järnammoniumsulfatdodekahydrat,≥ 99 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11400612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400612 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11400612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219404490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 SEK
    490.74 SEK / 500g
    Save 25.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferric Ammonium Sulfate Dodecahydrate
CAS 7783-83-7
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥99%
Molekylformel FeH28NO20S2
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
InChI-nyckel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
LEDER [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
IUPAC-namn azan;järn(3+);disulfat;dodekahydrat
Molekylvikt (g/mol) 482.176
PubChem CID 197097
Formel vikt 482.2
Kvalitet ACS-reagens