Läs mer
Järnammoniumsulfat R6 EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12970414 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12970414 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12970414 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 079 100
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Förpackning Flaska
CAS 74738-17-3
Analyt- eller komponentnamn Ferric ammonium sulphate solution R6
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1037705
Molekylformel C11H6Cl2N2
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N
Element Ferric Ammonium Sulphate
IUPAC-namn 4-(2,3-diklorfenyl)-1H-pyrrol-3-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 237.083
PubChem CID 91724
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:34759
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ferric ammonium sulphate solution R6. European Pharmacopoeia Ref: 1037705 (RP 079)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.