Läs mer
Järnammoniumsulfatlösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12930854 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12930854 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12930854 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 015 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00 SEK
    1735.14 SEK / 1000ml
    Save 619.86 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferric ammonium sulphate solution
Förpackning Flaska
CAS 7783-83-7
Molekylformel FeH28NO20S2
Koncentration 0.1 M
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
InChI-nyckel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
LEDER [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn järn(3+) ammoniumdodekahydratdisulfat
Molekylvikt (g/mol) 482.18
PubChem CID 197097  
Kvantitet 1000 mL
Kvalitet Eu. Ph. Referens