Läs mer
Järnkarboxymaltos (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30138597
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138597 10 g
30138545 1 g
30008122 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138597 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF30753010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53858-86-9
Molekylformel C12H25FeO14
Molekylvikt (g/mol) 449.16
Synonym Ferric Hydroxide Polymaltose Complex, Ferrummate
IUPAC-namn järn(3+); (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxyhexanal; Trihydroxid
LEDER [OH-].[OH-].[OH-].[Fe+3].OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferric Carboxymaltose (Technical Grade)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H22O11.Fe.3H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;;;;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;;3*1H2/q;+3;;;/p-3/t4-,5+,6+,7+,8+,9+,10-,11+,12-;;;;/m0..../s1
Formel vikt 449.0594