Läs mer
Järnklorid, vattenfri, MP Biomedicals
Produktkod. 11424065 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424065 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11424065 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522355925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00 SEK
    595.90 SEK / 25g
    Save 30.10 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Anhydrous powder suitable for laboratory and research applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferric Chloride, Anhydrous
CAS 7705-08-0
Fysisk form Powder
Kvantitet 25 g
Molekylformel Cl3Fe
MDL-nummer MFCD00011005
InChI-nyckel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC-namn järn(3+)triklorid
Molekylvikt (g/mol) 162.20
Formel vikt 162.21
Procent renhet 98.8%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • anhydrous ferric chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: iron trichloride