Läs mer
Järnkloridhexahydrat,> 97 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferric Chloride Hexahydrate |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | >97% |
| Formel vikt | 270.3 |
| Procent renhet | 98.9% |
| Kvalitet | ACS-reagens |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ferric Chloride Hexahydrate, ACS
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ferric Chloride Hexahydrate