Läs mer
Järnkloridhexahydrat,> 97 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11420612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420612 500 g 500g
11410612 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219404590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 SEK
    934.74 SEK / 500g
    Save 47.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 10025-77-1
Molekylformel Cl3FeH12O6
Molekylvikt (g/mol) 270.29
MDL-nummer MFCD00149712
InChI-nyckel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn järn(3+)hexahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferric Chloride Hexahydrate
Fysisk form Powder
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall >97%
Formel vikt 270.3
Procent renhet 98.9%
Kvalitet ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Järn(III)kloridhexahydrat, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .